Läs mer
BD Vacutainer™ SST™ II Advance Tubes
Produktkod. 12917696
Change view
Kapacitet (metrisk):
3,5 ml
5 ml
8,5 ml
Stängningsfärg:
Guld
Rött
Etiketttyp:
Blockera
papper
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg Etiketttyp Förpackningsstorlek
12917696 5 ml Guld Blockera Paket med 1000
12927696 8,5 ml Guld Blockera Paket med 1000
12997686 3,5 ml Rött Blockera Paket med 1000
12907696 5 ml Rött papper Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12917696 Leverantör BD Leverantörsnummer 367954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7637.14 SEK
    6678.49 SEK / Paket med 1000
    Save 958.65 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Förhindrar kontaminering av serumet från de separerade cellulära komponenterna. BD Vacutainer™ SST™ II Advance Tubes har en inert, stabil gel som separerar serumet och blodproppen under centrifugering. Den typ av gel som används möjliggör korta centrifugeringstider.
Använder BD SST™ II Advance, rutinanalyter inom klinisk kemi, såsom kalium och glukos, är fortfarande stabila efter en veckas lagring vid 2 8 –°C. Klinisk utvärdering av speciell kemi (såsom terapeutiska läkemedel, proteiner, peptider, steroider och vitaminer) visar en hög grad av stabilitet med akrylgelen i dessa rör, vilket är en klar fördel under transport och lagring.
Fördelar med gelrör kontra icke-gelrör:
  • Stabil barriär mellan serum och koagulerat blod, därför bättre analytstabilitet och provkvalitet
  • Optimering av arbetsflödet: kort centrifugeringstid, provbehandling och arkivering i primärröret
  • Ingen möjlighet till felidentifiering på grund av användning av sekundära rör
Riktlinjer för användning av rör:
  • Koagulationstider: den rekommenderade minsta koagulationstiden för patienter som inte har fått antikoagulationsbehandling är 30 minuter. Rören innehåller en koagelaktivator av kiseldioxidpartiklar.
  • Centrifugeringsförhållanden: 1300 –2000 g i 10 minuter eller växelvis 3000 g i 5 minuter, vid 18 –25 °C.
  • Effekter av temperatur: kylning av röret under centrifugering kan påverka geléns rörelseförmåga. Optimal separation av serum och koagulerat blod uppnås vid 20 25 –°C.
  • Förvaras vid 4 –25 °C och skyddas från direkt solljus under förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Serumseparatorrör
Tillsats Kiseldioxid
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Stängningsfärg Guld
Höjd (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Används för att erhålla och separera ett serumprov
Etiketttyp Blockera
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Certifikat och efterlevnad CE
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TUBE SST II PLH 13X100 5.0 BLBL CE GLD
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl benzene, quartz, 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-cyclotetrasiloxane