Läs mer
BD Vacutainer™ SST™ II Advance Tubes
Beskrivning
Använder BD SST™ II Advance, rutinanalyter inom klinisk kemi, såsom kalium och glukos, är fortfarande stabila efter en veckas lagring vid 2 8 –°C. Klinisk utvärdering av speciell kemi (såsom terapeutiska läkemedel, proteiner, peptider, steroider och vitaminer) visar en hög grad av stabilitet med akrylgelen i dessa rör, vilket är en klar fördel under transport och lagring.
Fördelar med gelrör kontra icke-gelrör:
- Stabil barriär mellan serum och koagulerat blod, därför bättre analytstabilitet och provkvalitet
- Optimering av arbetsflödet: kort centrifugeringstid, provbehandling och arkivering i primärröret
- Ingen möjlighet till felidentifiering på grund av användning av sekundära rör
Riktlinjer för användning av rör:
- Koagulationstider: den rekommenderade minsta koagulationstiden för patienter som inte har fått antikoagulationsbehandling är 30 minuter. Rören innehåller en koagelaktivator av kiseldioxidpartiklar.
- Centrifugeringsförhållanden: 1300 –2000 g i 10 minuter eller växelvis 3000 g i 5 minuter, vid 18 –25 °C.
- Effekter av temperatur: kylning av röret under centrifugering kan påverka geléns rörelseförmåga. Optimal separation av serum och koagulerat blod uppnås vid 20 25 –°C.
- Förvaras vid 4 –25 °C och skyddas från direkt solljus under förvaring.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Serumseparatorrör |
| Tillsats | Kiseldioxid |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Hemogard |
| Kapacitet (metrisk) | 8,5 ml |
| Stängningsfärg | Guld |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| För användning med (applikation) | Används för att erhålla och separera ett serumprov |
| Etiketttyp | Blockera |
| Visa mer |