Läs mer
BD Vacutainer™ Urinprovtagningskopp
Produktkod. 12937776
Change view
Material:
Plast
Produktkod. Material
12937776 Plast
1 options
Produktkod. 12937776 Leverantör BD Leverantörsnummer 364941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 SEK
    1488.56 SEK / Paket med 200
    Save 91.44 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Ger ett snabbare och enklare alternativ för urinuppsamling. BD Vacutainer™ Urinprovtagningskopp är en steril uppsamlingsbägare av plast med en kapacitet på 120 ml, en skruvförslutning och en integrerad överföringsenhet.
De BD Vacutainer™ urinuppsamlingskopp är en del av ett slutet system för urinuppsamling som hjälper till att förhindra läckage, vilket positivt påverkar arbetsmiljöer och förhållanden.
  • Tillverkad av invändigt steril polypropen för noggranna analysresultat
  • Skruvförslutning fäster stadigt och enkelt för att skydda innehållet och undvika spill
  • Locket inkluderar integrerad överföringsenhet för enkel fyllning av rör som ska skickas för urinanalys
    • BD Vacutainer™ urinanalysrör av plast sätts direkt på överföringsenheten i locket
    • Evakuerade rör med exakt nivå av vakuum drar in rätt provmängd
    • Cup behöver inte vändas upp och ned, vilket förhindrar läckage
    • Inget behov av att hälla eller dra ut prov, undvik dropp och spill
    • Säkerhetslock på rör förhindrar dropp när de tas bort från uppsamlingskoppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Urinsamlingskopp
Stängningsfärg Blått
Förslutningstyp Skruvlock
Disponibel Engångsbruk
Material Plast
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Urinprovtagning
För användning med (utrustning) Vacutainer™ Urinanalysrör
Inkluderar Integrerad överföringsenhet
Antal per förpackning 100 Pk.
Förvaringskrav Normala förhållanden
Volym (metrisk) 120 mL