Läs mer
- Home
- Products
- Ugnar och ugnar
- Ugnstillbehör
- Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ugnstillbehör och tillval
Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ugnstillbehör och tillval
Produktkod. 10383192 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Aluminiumbricka
Bricka i rostfritt stål
Central övervakningsanslutning
Digicon Temperaturregulator
Digital timer
Digital tryckdisplay
Dörr
Dörrpackning
Hylla
Precisionskontrollventil
RS 232 datorgränssnitt
Stödram
Tryckregulator
Vakuumanslutningssats
Vakuumkammare
Veckoprogramtimer, digital
För användning med (utrustning):
VT 6025/6060/6130 M/P
VT 6060 M
VT 6060 M/P och VT6130 M/P
VT 6060 P
VT 6060 P, VT 6130 P
VT 6130 M
VT 6130 M/P
VT 6130 P
VT6060 M/P
Vermont 6025
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
26 product options available for selection
| Produktkod. | Typ | För användning med (utrustning) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10383192 | Tryckregulator | VT 6060 M/P och VT6130 M/P | Varje |
| 11671661 | Digicon Temperaturregulator | VT 6060 P, VT 6130 P | Varje |
| 10482014 | Digicon Temperaturregulator | VT 6060 P | Varje |
| 10213924 | Digicon Temperaturregulator | VT 6130 P | Varje |
| 10517611 | Digital timer | VT 6060 M/P och VT6130 M/P | Varje |
| 10321002 | Veckoprogramtimer, digital | VT 6060 M/P och VT6130 M/P | Varje |
| 10472614 | Dörr | VT 6130 P | Varje |
| 10397603 | Dörr | VT 6060 P | Varje |
| 10376434 | Vakuumkammare | VT 6130 P | Varje |
| 11611631 | Vakuumkammare | VT 6060 M | Varje |
| 11621631 | Vakuumkammare | VT 6130 M | Varje |
| 10490884 | Vakuumkammare | VT 6060 P | Varje |
| 11661621 | Digital tryckdisplay | VT 6060 M/P och VT6130 M/P | Varje |
| 10100991 | Dörrpackning | VT 6060 M | Varje |
| 11681621 | Dörrpackning | VT 6130 M | Varje |
| 11671631 | Central övervakningsanslutning | VT 6060 M/P och VT6130 M/P | Varje |
| 10066581 | RS 232 datorgränssnitt | VT 6060 M/P och VT6130 M/P | Varje |
| 11567199 | Precisionskontrollventil | Vermont 6025 | Varje |
| 11696440 | Hylla | Vermont 6025 | Varje |
| 11691471 | Hylla | VT 6130 M | Varje |
| 10467281 | Stödram | VT 6130 M/P | Varje |
| 12778696 | Stödram | VT6060 M/P | Varje |
| 10408631 | Vakuumanslutningssats | VT 6025/6060/6130 M/P | 1 uppsättning |
| 11621521 | Bricka i rostfritt stål | VT 6130 M/P | Varje |
| 10337442 | Bricka i rostfritt stål | VT6060 M/P | Varje |
| 10520875 | Aluminiumbricka | VT6060 M/P | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10383192
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
51900193
-
51275.00 SEK
50501.04 SEK / Paket med 1
Save 773.96 SEK
1% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
45892.14 SEK valid until 2026-08-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28024" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28024" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Välj från en rad Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ugnstillbehör och tillval för att möta applikationsspecifika krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Tryckregulator med magnetventil |
| För användning med (utrustning) | VT 6060 M/P och VT6130 M/P |
| Typ | Tryckregulator |