Läs mer
Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumvärme och torkugnar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Torka upp till sex gånger snabbare än vid användning av konventionella enheter. Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumuppvärmnings- och torkugnar ger enastående möjligheter för snabb och skonsam torkning. Utmärkt värmeöverföring och snabb uppvärmning minimerar drifttiden. Ett främre fönster med dubbelglas i säkerhetsglas ger ett unikt implosionsskydd. Modulärt system tillåter applikationsspecifika konfigurationer genom ett brett utbud av utrustningsalternativ. Temperatur- och tryckdokumentation finns tillgänglig för att uppfylla kraven enligt ISO 9000 och GLP/GMP.
- Användarvänlig Kelvitron™ mikroprocessor (manteluppvärmda ugnar) eller Digicon flerkanalerkontroll (hylluppvärmda ugnar)
- Analog tryckdisplay
- Övertemperatursensor skyddar ugn och prov
- Dubbelglasdörrar av säkerhetsglas
- Vakuumkopplingar i rostfritt stål, rör och kulventil
- Inertgasanslutning med precisionsventil och övertryckssäkerhetsventil släpper exakt ut icke brandfarliga, giftfria gaser
- Standard DN25 åtkomstport i bakvägg
Jackauppvärmda modeller
- Arbeta vid temperaturer upp till 200°C
Hylluppvärmda modeller
- Fungerar vid temperaturer upp till 400°C
- Säkerställ en optimal värmeöverföring
Rekommenderas för:
- Torkning av värmekänsliga material
- Restfri torkning av intrikat utformade delar
- Riktad återvinning av avgasade produkter
Ej för användning med brandfarliga lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Jacket-Heating VT 6025 med inertgasanslutning, digital tryckdisplay och inspelningsutgång |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Temperatur (metrisk) | 200 °C |
| Typ | Jacket-värme med inert gasanslutning |
| Mått (D x B x H) Inredning | 12,1 x 11,8 x 10,8 tum (30,7 x 30 x 27,5 cm) |
| Mått (L x B x H) | 17,7 x 18,9 x 23,6 tum (45 x 48 x 60 cm) |
| Elektriska krav | 230 V 50/60 Hz |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |