Läs mer
Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumvärme och torkugnar
Produktkod. 11606380 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 L
53 L
128 L
Typ:
Hylluppvärmning med Digicon Multi-channel Kontroll
Jacka-värme
Jacket-värme med inert gasanslutning
Temperatur (metrisk):
200 °C
300 °C/400 °C
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 11606380
Brand: Thermo Scientific™ 51014543
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Torka upp till sex gånger snabbare än vid användning av konventionella enheter. Dessa ugnar har utmärkt värmeöverföring och snabb uppvärmningstid, vilket minimerar drifttiden. En mängd olika alternativ tillåter applikationsspecifika konfigurationer.
Torka upp till sex gånger snabbare än vid användning av konventionella enheter. Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumuppvärmnings- och torkugnar ger enastående möjligheter för snabb och skonsam torkning. Utmärkt värmeöverföring och snabb uppvärmning minimerar drifttiden. Ett främre fönster med dubbelglas i säkerhetsglas ger ett unikt implosionsskydd. Modulärt system tillåter applikationsspecifika konfigurationer genom ett brett utbud av utrustningsalternativ. Temperatur- och tryckdokumentation finns tillgänglig för att uppfylla kraven enligt ISO 9000 och GLP/GMP.
  • Användarvänlig Kelvitron™ mikroprocessor (manteluppvärmda ugnar) eller Digicon flerkanalerkontroll (hylluppvärmda ugnar)
  • Analog tryckdisplay
  • Övertemperatursensor skyddar ugn och prov
  • Dubbelglasdörrar av säkerhetsglas
  • Vakuumkopplingar i rostfritt stål, rör och kulventil
  • Inertgasanslutning med precisionsventil och övertryckssäkerhetsventil släpper exakt ut icke brandfarliga, giftfria gaser
  • Standard DN25 åtkomstport i bakvägg
Jackauppvärmda modeller
  • Arbeta vid temperaturer upp till 200°C
Hylluppvärmda modeller
  • Fungerar vid temperaturer upp till 400°C
  • För°300 C– enheten kräver en fabriksinstallerad Digicon S Kontroll artikelnummer 51900195
  • För°400 C - enheten kräver en fabriksinstallerad Digicon S Kontroll artikelnummer 51900196
  • Säkerställ en optimal värmeöverföring
Rekommenderas för:
  • Torkning av värmekänsliga material
  • Restfri torkning av intrikat utformade delar
  • Riktad återvinning av avgasade produkter
Ej för användning med brandfarliga lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hyllvärme VT 6130 P m/Digicon flerkanalerkontroll
Kapacitet (metrisk) 128 L
Temperatur (metrisk) 300 °C/400 °C
Typ Hylluppvärmning med Digicon Multi-channel Kontroll
Mått (D x B x H) Inredning 20,8 x 19,5 x 19,3 tum (52,9 x 49,5 x 48,9 cm)
Mått (L x B x H) 29,5 x 35,2 x 28,3 tum (75 x 89,5 x 72 cm)
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz