Läs mer
Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumvärme och torkugnar
Produktkod. 15424610 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 l
53 l
128 l
Typ:
Hyllvärme med Digicon styrapparat
Jacka-värme
Jackuppvärmning med Dig Press Display
Manteluppvärmning med inert gasanslutning
Temperatur (metrisk):
200 °C
300 °C/400 °C
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ Temperatur (metrisk) Elektriska krav Förpackningsstorlek
15424610 53 l Hyllvärme med Digicon styrapparat 300 °C/400 °C 230 V 50/60 Hz Varje
10664142 25 l Jacka-värme 200 °C 230 V 50/60 Hz Varje
10451341 25 l Manteluppvärmning med inert gasanslutning 200 °C 230 V 50/60 Hz Varje
10254604 25 l Jackuppvärmning med Dig Press Display 200 °C 230 V 50/60 Hz Varje
10019490 53 l Jacka-värme 200 °C 230 V 50/60 Hz Varje
10488431 128 l Jacka-värme 200 °C 230 V 50/60 Hz Varje
11606380 128 l Hyllvärme med Digicon styrapparat 300 °C/400 °C 230 V 50/60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15424610 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51014542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206230.00 SEK
    187379.28 SEK / Paket med 1
    Save 18850.72 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Torka upp till sex gånger snabbare än vid användning av konventionella enheter. Dessa ugnar har utmärkt värmeöverföring och snabb uppvärmningstid, vilket minimerar drifttiden. En mängd olika alternativ tillåter applikationsspecifika konfigurationer.
Torka upp till sex gånger snabbare än vid användning av konventionella enheter. Thermo Scientific™ Vacutherm vakuumuppvärmnings- och torkugnar ger enastående möjligheter för snabb och skonsam torkning. Utmärkt värmeöverföring och snabb uppvärmning minimerar drifttiden. Ett främre fönster med dubbelglas i säkerhetsglas ger ett unikt implosionsskydd. Modulärt system tillåter applikationsspecifika konfigurationer genom ett brett utbud av utrustningsalternativ. Temperatur- och tryckdokumentation finns tillgänglig för att uppfylla kraven enligt ISO 9000 och GLP/GMP.
  • Användarvänlig Kelvitron™ mikroprocessor (manteluppvärmda ugnar) eller Digicon flerkanalerkontroll (hylluppvärmda ugnar)
  • Analog tryckdisplay
  • Övertemperatursensor skyddar ugn och prov
  • Dubbelglasdörrar av säkerhetsglas
  • Vakuumkopplingar i rostfritt stål, rör och kulventil
  • Inertgasanslutning med precisionsventil och övertryckssäkerhetsventil släpper exakt ut icke brandfarliga, giftfria gaser
  • Standard DN25 åtkomstport i bakvägg
Jackauppvärmda modeller
  • Arbeta vid temperaturer upp till 200°C
Hylluppvärmda modeller
  • Fungerar vid temperaturer upp till 400°C
  • För°300 C– enheten kräver en fabriksinstallerad Digicon S Kontroll artikelnummer 51900195
  • För°400 C - enheten kräver en fabriksinstallerad Digicon S Kontroll artikelnummer 51900196
  • Säkerställ en optimal värmeöverföring
Rekommenderas för:
  • Torkning av värmekänsliga material
  • Restfri torkning av intrikat utformade delar
  • Riktad återvinning av avgasade produkter
Ej för användning med brandfarliga lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hyllvärme VT 6060 P m/Digicon flerkanalerkontroll
Kapacitet (metrisk) 53 l
Temperatur (metrisk) 300 °C/400 °C
Typ Hyllvärme med Digicon styrapparat
Mått (D x B x H) Inredning 14,6 x 16,3 x 13,6 tum (37,1 x 41,5 x 34,5 cm)
Mått (L x B x H) 22,4 x 29,3 x 22,7 tum (57 x 74,4 x 57,6 cm)
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz