Läs mer
VACUUBRAND™ VACUU·LAN™ Manuell styrmodul med A5 monteringssockel för VCL AR Huvor
Produktkod. 11858421 Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med:
För VCL AR Huvor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11858421
Brand: VACUUBRAND™ 20677195
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det första steget är att välja rätt monteringsbas. De används för montering på eller i väggen och de utgör länken mellan vakuumnätverket och vakuumanslutningen; Monteringsbasen A5 är designad för installation av vakuumnätverk i laboratoriemöbler. Nätverksslangen läggs gömd bakom väggar eller under arbetsplattan. Vakuumportarna är monterade framifrån.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med För VCL AR Huvor
Kvantitet 1 vardera
Typ Manuell kontrollmodul