Läs mer
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUU·PURE™ Shuttle, Mobil Underrede
Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med:
VACUU·REN™ 10/10 C
Beskrivning
- Mobile underframe for use with VACUU·PURE™
- Weight: 3.6 kg (7.9 lb.)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Krävs för 600 kr |
| För användning med (applikation) | Bekväm placering och rörelse av pumparna |
| För användning med | VACUU·REN™ 10/10 C |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Shuttle, Mobil Underrede |
| Maximalt tryck | 0.22 psi |