Läs mer
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT Vakuumkontroller
Handla allt Vacuubrand Produkter
Begränsningar:
0.1 to 1080 mbar
Beskrivning
- Grafiskt användargränssnitt förenklar laboratoriearbetet
- Fördefinierade applikationer sparar tid och garanterar reproducerbara resultat
- Applikationsredigerare möjliggör enkel anpassning
- Integrerad hjälpfunktion
- Manuell börvärdeskontroll för enkla processer
- Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
- Keramisk vakuumsensor
- Mätområde: 0,1 till 1080 mbar (0,1 till 810) torr)
- Mätprincip: Keramiskt membran (aluminiumoxid), kapacitivt, gasoberoende, absolut tryck
- Välj mellan 14 språk
Specifikationer
Specifikationer
| Kontrolltyp | VACUU·SELECT |
| Visa | Pekskärm |
| Begränsningar | 0.1 to 1080 mbar |
| Kvantitet | 1 st |
| Sensorer | Keramiskt vakuum |
| Typ | Vakuumkontroller |