Beskrivning
- För vakuumkontroll av alla finvakuumapplikationer i kemiska laboratorier
- Kontinuerligt kontrollområde från 5 mbar till finvakuum (10 -3 mbar)
- Grafiskt användargränssnitt med integrerad hjälpfunktion förenklar laboratoriearbetet
- Fördefinierade applikationer sparar tid och garanterar reproducerbara resultat
- Den patenterade finvakuummätaren av Pirani-typ erbjuder överlägsen kemisk resistens och mekanisk robusthet
- Inline magnetventil och sensor konfigureras automatiskt via den patenterade VACUU·BUS system
- Mätprincip: Värmeledningsförmåga (Pirani), kemiskt resistenta plaster / keramik
- Applikationsredigeraren möjliggör enkel anpassning med enkel dra-och-släpp-redigering
- Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
- Välj mellan 14 språk
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±15 % |
| Beskrivning | Liten flänsanslutning: KF DN 16 |
| Mått (L x B x H) | 152 x 127 x 41 mm |
| Elektriska krav | 50-60 Hz |
| För användning med | Roterande lamellpump modeller RE/RZ 2.5 till RE/RZ 6 |
| IP-betyg | IP 40 |
| Inkluderar | Styrenhet med finvakuummätare, inline isoleringsventil och tillbehör för anslutning via små flänsar |
| Begränsningar | 1 x 10 -3 till 1000 Mbar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |
| Total längd (metrisk) | 2 m (kabel) |
| Visa mer |