Läs mer
VACUUBRAND™ VACUU·SELECT + VSP 3000, finvakuumkontrollpaket
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16221762 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
För användning med:
Lamellpump modell RE/RZ 9
Roterande lamellpump modeller RE/RZ 2.5 till RE/RZ 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med
16221762 Lamellpump modell RE/RZ 9
16201762 Roterande lamellpump modeller RE/RZ 2.5 till RE/RZ 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16221762 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20700111
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För vakuumkontroll av finvakuumapplikationer, med kontinuerligt kontrollområde från atmosfär till finvakuum (10 -3 mbar). Komplett paket inkluderar styrenhet med finvakuummätare, en inline isoleringsventil och tillbehör för anslutning via små flänsar.
  • För vakuumkontroll av alla finvakuumapplikationer i kemiska laboratorier
  • Kontinuerligt kontrollområde från 5 mbar till finvakuum (10 -3 mbar)
  • Grafiskt användargränssnitt med integrerad hjälpfunktion förenklar laboratoriearbetet
  • Fördefinierade applikationer sparar tid och garanterar reproducerbara resultat
  • Den patenterade finvakuummätaren av Pirani-typ erbjuder överlägsen kemisk resistens och mekanisk robusthet
  • Inline magnetventil och sensor konfigureras automatiskt via den patenterade VACUU·BUS system
  • Mätprincip: Värmeledningsförmåga (Pirani), kemiskt resistenta plaster / keramik
  • Applikationsredigeraren möjliggör enkel anpassning med enkel dra-och-släpp-redigering
  • Pekskärmen kan användas även när du bär skyddshandskar
  • Välj mellan 14 språk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±15 %
Beskrivning Liten flänsanslutning: KF DN 25
Mått (L x B x H) 152 x 127 x 41 mm
Elektriska krav 50-60 Hz
För användning med Lamellpump modell RE/RZ 9
IP-betyg IP 40
Inkluderar Styrenhet med finvakuummätare, inline isoleringsventil och tillbehör för anslutning via små flänsar
Begränsningar 1 x 10 -3 till 1000 Mbar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Total längd (metrisk) 2 m (kabel)
Pluggtyp CEE/CH/UK/US/AUS/CN
Sensorer VSP 3000
Vikt (metrisk) 0.6 kg
Spänning 100/230 V