Läs mer
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Elektroniska vakuummätare
Produktkod. 15509311 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Maximalt tryck:
0,001 till 1100 mbar
0,1 till 1100 mbar
1 till 1060 mbar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Maximalt tryck Förpackningsstorlek
15509311 0,001 till 1100 mbar Varje
15838894 0,1 till 1100 mbar -
15711368 1 till 1060 mbar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15509311 Leverantör BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20683210
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
VACUUBRAND Vakuummätare är kvicksilverfria. Välj modeller för grovt/grovt vakuumområde eller finvakuum. Användarvalbara enheter.
  • DVR2pro-modellen är batteridriven för portabilitet, med en kapacitiv givare för absoluta tryckmätningar från atmosfär till 1 mbar/Torr/hPA. Kombinerad digital/analog våg för enkel läsning.
  • VACUU VIEW-modellen har en kapacitiv givare för absolut tryckmätning och mäter till 0,1 mbar/Torr/hPA. Universal strömförsörjning.
  • VACUU VIEW utökad, har en kombination kapacitiv/Pirani-givare för mätningar till 10-3 mbar/Torr/hPA. Universal strömförsörjning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa Digital
För användning med (applikation) Vakuumapplikationer i det grova och fina vakuumintervallet atmosfär till 1x10-3 mbar/Torr/hPa
För användning med Vakuumpumpar
Inkluderar Vakuummätare, strömförsörjning, KF16 flänsanslutning och 6/10 mm skruv i slanghulling
Material Olika
Produktlinje VACUU VY UTÖKAD
Typ Kapacitiv/Pirani vakuummätare
Vikt (metrisk) 1 kg
Höjd (metrisk) 8.5 cm
Längd (metrisk) 25 cm
Bredd (metrisk) 16 cm
Maximalt tryck 0,001 till 1100 mbar