Läs mer
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUUBRAND Elektroniska vakuummätare
GREENER_CHOICE
Product Code. 15711368 Shop All Vacuubrand Products
Change view
Click to view available options
Maximalt tryck:
0,001 till 1100 mbar
0,1 till 1100 mbar
1 mbar/Torr/hPa
Unit Size:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Maximalt tryck unitSize
15711368 1 mbar/Torr/hPa Varje
15838894 0,1 till 1100 mbar -
15509311 0,001 till 1100 mbar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15711368 Supplier BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Supplier No. 20682906
Only null left
Add to basket
Add to basket
VACUUBRAND Vakuummätare är kvicksilverfria. Välj mellan modeller för grov/grov vakuum eller fin vakuum. Enheter som kan väljas av användaren.
  • DVR2pro-modellen är batteridriven för portabilitet, med en kapacitiv givare för absoluta tryckmätningar från atmosfär till 1 mbar/Torr/hPA. Kombinerad digital/analog våg för enkel läsning.
  • VACUU VIEW-modellen har en kapacitiv givare för absolut tryckmätning och mäter till 0,1 mbar/Torr/hPA. Universal strömförsörjning.
  • VACUU VIEW utökad, har en kombination kapacitiv/Pirani-givare för mätningar till 10-3 mbar/Torr/hPA. Universal strömförsörjning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning VACUUBRAND DVR2pro absoluttrycksvakuummätare
Visa Digital
För användning med (applikation) Tillämpningar inom grov/grov vakuum - Atmosfär till 1 mbar/Torr/hPa
För användning med Vakuumsystem
Inkluderar DVR2pro inkluderar bruksanvisning, 9V alkaliskt batteri, stödstångskontakt och fästen för 8/10 mm PTFE-slang, 6-10 mm vakuumslang och KF16 liten fläns
Material Olika
Produktlinje DVR 2pro
Typ Absolut tryck kapacitiv vakuummätare
Vikt (metrisk) 0.7 kg
Höjd (metrisk) 22 cm
Längd (metrisk) 9 cm
Bredd (metrisk) 15 cm
Maximalt tryck 1 mbar/Torr/hPa