Läs mer
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUUBRAND Elektroniska vakuummätare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7146487 Handla allt Vacuubrand Produkter
Maximalt tryck:
0.001 to 1100 mbar
0.1 to 1100 mbar
1 mbar/Torr/hPa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15838894
Brand: BRANDTECH™ VACUUBRAND™ 20683220
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VACUUBRAND Vakuummätare är kvicksilverfria. Välj mellan modeller för grov/grov vakuum eller fin vakuum. Enheter som kan väljas av användaren.
  • DVR2pro-modellen är batteridriven för portabilitet, med en kapacitiv givare för absoluta tryckmätningar från atmosfär till 1 mbar/Torr/hPA. Kombinerad digital/analog våg för enkel läsning.
  • VACUU VIEW-modellen har en kapacitiv givare för absolut tryckmätning och mäter till 0,1 mbar/Torr/hPA. Universal strömförsörjning.
  • VACUU VIEW utökad, har en kombination kapacitiv/Pirani-givare för mätningar till 10-3 mbar/Torr/hPA. Universal strömförsörjning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visa Digital
För användning med (applikation) Vakuumapplikationer i den grova/grova vakuumområdet - 0,1 mbarTorr/hPa
För användning med Vakuumapplikationer
Inkluderar Vakuummätare, strömförsörjning, KF16 liten flänsanslutning och skruv i 6/10 mm slanghulling
Material Olika
Produktlinje VACUU VIEW
Typ Kapacitiv vakuummätare
Vikt (metrisk) 1 kg
Höjd (metrisk) 8.5 cm
Längd (metrisk) 25 cm
Bredd (metrisk) 16 cm
Maximalt tryck 0.1 to 1100 mbar