Läs mer
VACUUBRAND™ Vacuubrand Manövermodul C3-B För VACUU·BUS™ Plug Anslutning
Uppgraderingssatsen SYNCHRO för en andra vakuumanslutning kan, beroende på applikation, utrustas med en manuell flödeskontrollventil (677137) eller en in-line magnetventil (636668) för elektronisk vakuumkontroll med CVC 3000 vakuumregulator. Dessa funktionella element för individuell vakuumkontroll är nödvändiga för att manövrera vakuumportarna.
Brand:  VACUUBRAND™ 20636668
Produktkod. 10576855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6285.00 SEK
    6230.35 SEK / Varje
    Spara 54.65 SEK
    0.87% Off
Bara null kvar
Beräknad leverans: 01-12-2025
Specifikationer
För VACUU·BUS™ Plug Anslutning
VACUU·BUS™ Plugg
1 vardera
Driftsmodul C3-B
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
VACUUBRAND™ Vacuubrand Manövermodul C3-B För VACUU·BUS™ Plug Anslutning > För användning med: För VACUU·BUS™ Plug Anslutning