Läs mer
VACUUBRAND™ VACUUBUS™ CVC3000 Vakuumkontroller magnetventiler
Handla allt Vacuubrand Produkter
Typ:
Magnetisoleringsventil
Magnetventil för kylvätska
Ventil med magnetventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Toppmoderna vakuummätare för laboratorie- och industridrift måste uppfylla höga standarder vad gäller mäthuvudets motståndskraft mot kemikalier, tillförlitlighet i robusta applikationer och operatörsvänliga gränssnitt. VACUUBRAND har ett omfattande utbud av elektroniska mätinstrument för intervallet atmosfärstryck till 5 x 10-9 mbar.
- genom att cykliskt slå på/av pumpen (med CVC 3000-styrenhet med modul VMS-B)
- genom att cykliskt öppna/stänga en in-line magnetventil (CVC 3000) eller
- genom att ändra pumpens motorhastighet kontinuerligt (VARIO™ pumpar i samband med CVC 3000)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | CVC3000 vakuumkontroll |
| Typ | Ventil med magnetventil |