Läs mer
Fisherbrand™ Vacuum Aspiration Advantage Systemtillbehör, åttakanalsadapter
Handla allt Welch Ilmvac ProdukterBeskrivning
- För användning med Vacuum Aspiration Advantage System
- Förbättrar precisionen och noggrannheten över alla kanaler, minimerar variationen i provvolymen
- Elektorn möjliggör enkel och effektiv dispensering av proverna
- Effektiviserar arbetsflödet och minskar risken för korskontaminering av prover
- Kompatibel med en mängd olika provbehållare, såsom mikroplattor eller rör
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plast |
| Antal kanaler | 8 |
| Typ | Adapter |
| För användning med (applikation) | Aspiration av biologiska och medicinska vätskor och vätskor, Cellkulturaspiration, Bortskaffande av biologiska och medicinska vätskor, Sköljning av provkulturer |
| För användning med (utrustning) | Aspiration Advantage-system |