Läs mer
Fisherbrand™ Vacuum Aspiration Advantage Systemtillbehör, fotkontakt
Handla allt Welch Ilmvac ProdukterBeskrivning
- För användning med Vacuum Aspiration Advantage System
- Ger ökad precision och kontroll
- Handsfree-drift minimerar risken för kontaminering
- Kan förbättra arbetsflödeseffektiviteten vilket möjliggör snabbare och mer strömlinjeformad provbearbetning
- Teknikern kan enkelt kontrollera aspirationsprocessen och samtidigt utföra andra uppgifter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fotkontaktstillbehör för Vacuum Aspiration Advantage System |
| Typ | Fotkontakt |
| För användning med (applikation) | Exakt vakuumsug vid arbete med ömtåliga prover, eller när exakt kontroll av suget krävs. |
| För användning med (utrustning) | Vakuum Aspiration Advantage System |
| Inkluderar | Inkluderar på-av-funktion |