Läs mer
Welch™ Vacuum Control Box
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Djup (metriskt):
178 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Digital Vacuum Control Box VCB 521 cv
- Benchtop unit as digital, chemistry-resistant vacuum stabilizer
- With integrated sensor, ventilation-, control- and check valve
- 1100 to 1 mbar
- 90-260V, 50/60Hz
- with Schuko, UK and US plug leads
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 90/260 V |
| Djup (metriskt) | 178 mm |
| Modell | VCB 521 cv |
| Vikt (metrisk) | 1.5 kg |
| Temperatur (metrisk) Max | 40°C |
| Temperatur (metrisk) Min. | 15°C |
| Total höjd (metrisk) | 105 mm |
| Total bredd (metrisk) | 195 mm |
| Pumptyp | Vacuum Control Box |
| Maximalt tryck | 1 to 1100 mbar |
| Visa mer |