Läs mer
Gardner Denver Welch™ Kit 9 Vacuum pump control package with MRV 100, DN 16 KF
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Vacuum control package consists of:
- MRV100 vacuum controller
- PIZA111cr-GOLD vacuum sensor
- KF16 measuring T-piece
- 2-way solenoid valve
- Clamps, centring rings and adapters
- Electrical connections
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | DN 16 KF |
| Produktlinje | Vacuum Control Kit |
| För användning med | KF16 flanged Rotary Vane Pumps |