Läs mer
BUCHI Vakuumkontroll för L-250
Handla allt Buchi Produkter
Stil:
Avancerad vakuumkontroll
Ultimat vakuum
Beskrivning
- Välj mellan ultimat vakuum (ingen kontroll) eller avancerad vakuumkontroll för processreglering och metodutveckling
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bänk frystork |
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till -105 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Stil | Avancerad vakuumkontroll |
| Pluggtyp | Nordamerika |
| Spänning | 220/240 V |