Läs mer
BUCHI Vakuumkontroll för L-250
Produktkod. 30130643 Handla allt Buchi Produkter
Stil:
Avancerad vakuumkontroll
Ultimat vakuum
Produktkod. 30130643
Brand: BUCHI 11080161
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Lyovapor™ sensorer spårar noggrant temperatur och/eller tryck under hela frystorkningsprocessen, vilket säkerställer optimerad drift och underlättar noggrann slutpunktsbestämning med hjälp av kapacitiva Pirani-tryckmätare och provtemperatursonder.
  • Välj mellan ultimat vakuum (ingen kontroll) eller avancerad vakuumkontroll för processreglering och metodutveckling
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till -105 °C
Material Rostfritt stål
Stil Ultimat vakuum
Pluggtyp Nordamerika
Spänning 220/240 V