Läs mer
BUCHI Vakuumkontroll för L-250
Produktkod. p-200068043 Handla allt Buchi Produkter
Stil:
Avancerad vakuumkontroll
Ultimat vakuum
Produktkod. 18814171
Brand: BUCHI 11080162
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De Lyovapor™ sensorer spårar noggrant temperatur och/eller tryck under hela frystorkningsprocessen, vilket säkerställer optimerad drift och underlättar noggrann slutpunktsbestämning med hjälp av kapacitiva Pirani-tryckmätare och provtemperatursonder.
  • Välj mellan ultimat vakuum (ingen kontroll) eller avancerad vakuumkontroll för processreglering och metodutveckling
Specifikationer
Typ Bänk frystork
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Antal hyllor 0
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur till -105 °C
Material Rostfritt stål
Stil Avancerad vakuumkontroll
Pluggtyp Nordamerika
Spänning 220/240 V