Beskrivning
FreeZone Frystorkar
- Designad för att hantera lyofiliseringsbehoven hos forsknings- och pilotanläggningslaboratorier
- Alla storlekar/modeller inkluderar en stor pekskärm
- Lyo-Works™ OS
- Ger en realtidsvisning av temperatur och vakuumnivå
- Frivillig End-Zone™ slutpunktsdetekteringssystem
- Konsolmodeller erbjuds i en rad storlekar med valfri stoppbricka
- Samlare som når -50 °C är lämpliga för lyofilisering av vattenhaltiga prover
- Samlare som når -84 °C är idealiska för frystorkning av prover med låga eutektiska temperaturer, inklusive sådana som innehåller acetonitril
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Armbågsled för vakuumpunkt |
| Färg | Grå |
| För användning med (utrustning) | FreeZone 6L, 12L, 18L |