Läs mer
Cole-Parmer™ Vakuumfiltreringshållare
Produktkod. 11711883 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
15 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11711883 100 ml Varje
11721883 15 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11711883 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0292000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera din vakuumfiltreringsprocess med vakuumfiltreringshållaren.
  • Modell 02923-20 uppfyller EPA-specifikationerna för toxicitetstest för farligt avfall.
  • Autoklaverbar.
  • Levereras med en aluminiumklämma och en silikongummipropp.
  • Nr 5 proppar passar standard 125 ml kolvar.
  • Nr 8 proppar passar 1 L kolvar.
  • Beställningsnr. 8B propp 02924-02 separat för att passa filterhållare 02920-00 och 02921-00 till grenrör ovanför.
  • Filterhållare 02923-10 är idealisk för sterilitetstestning av antibiotika och läkemedel med bakteriebevarande metod som beskrivs i USP XXI.
  • Denna modell inkluderar tratt, filterbas, aluminiumklämma och propp.
  • Modell 02923-20 med membranstöd av sintrat glas uppfyller EPA-specifikationerna för användning i toxicitetstestet för farligt avfall.
  • Hållare 02923-00, med membranstöd i rostfritt stål (SS), ger en ultraren —filtratskärm som inte avger partiklar.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Vakuumfilterhållare
Material Aluminium
Kvantitet 1 st
Typ Vakuumfiltreringshållare
Volym (metrisk) 100 ml