Läs mer
Cole-Parmer™ Vakuumfiltreringshållare
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Volym (metrisk):
15 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Modell 02923-20 uppfyller EPA-specifikationerna för toxicitetstest för farligt avfall.
- Autoklaverbar.
- Levereras med en aluminiumklämma och en silikongummipropp.
- Nr 5 proppar passar standard 125 ml kolvar.
- Nr 8 proppar passar 1 L kolvar.
- Beställningsnr. 8B propp 02924-02 separat för att passa filterhållare 02920-00 och 02921-00 till grenrör ovanför.
- Filterhållare 02923-10 är idealisk för sterilitetstestning av antibiotika och läkemedel med bakteriebevarande metod som beskrivs i USP XXI.
- Denna modell inkluderar tratt, filterbas, aluminiumklämma och propp.
- Modell 02923-20 med membranstöd av sintrat glas uppfyller EPA-specifikationerna för användning i toxicitetstestet för farligt avfall.
- Hållare 02923-00, med membranstöd i rostfritt stål (SS), ger en ultraren —filtratskärm som inte avger partiklar.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (utrustning) | Vakuumfilterhållare |
| Material | Aluminium |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Vakuumfiltreringshållare |
| Volym (metrisk) | 15 ml |