Läs mer
Thermo Scientific™ Vakuumhydrolysrör
Produktkod. p-7163709 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
6 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13150093
Brand: Thermo Scientific™ TS29570
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför derivatisering och andra småskaliga reaktioner på ett tillförlitligt och enkelt sätt.
Idealiska tillämpningar
  • Allmän provinkubation och indunstning i en mängd olika rör- och vialstorlekar
  • Silylerings-, alkylerings- och acyleringsderivatiseringsreaktioner för GC-provberedning
  • Proteinhydrolys och vakuumhydrolysreaktioner för aminosyraanalys med HPLC.
Ytterligare funktioner
  • LED-display: matcha digital display med inbyggd termometer för att kalibrera temperaturbörvärdet
  • Modulär design: byt aluminiumblock och vialer; fäst ett kompatibelt förångningsgrenrör
  • Fyra modeller: enkelblocks- och trippelblockstorlekar med antingen endast uppvärmning eller uppvärmnings- och omrörningsförmåga
  • Alternativ för temperaturkontroll i blocket med en fjärrtemperatursond , ett valfritt tillbehör för att möjliggöra temperaturreglering från blockbrunnar eller faktiska provvialer
Komplett Reacti-Therm Exempel på derivatiseringssystem
Derivatiseringssystemet kan kombinera uppvärmning, omrörning och förångning i ett mångsidigt, modulärt system som enkelt kan konfigureras för din tillämpning
  • Reacti-Therm Uppvärmnings-/omrörningsmodul
  • Reacti-Vap Förångarmodul
  • Reacti-block, Reacti-Vial Magnetiska omrörare, och Reacti-Vial Små reaktionsflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Kvantitet 1