Läs mer
Day-Impex Vakuumisolerade Dewar-kolvar i rostfritt stål
Produktkod. 11703629
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11703629 3 l Varje
1 options
Produktkod. 11703629 Leverantör Day-Impex Leverantörsnummer 320005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12450.00 SEK
    9897.74 SEK / Paket med 1
    Save 2552.26 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dilvac™ Vakuumisolerade kolvar är helt i rostfritt stål. De är lätta och kompakta i design och är lämpliga för applikationer med ultralåga eller mycket höga temperaturer. Finns i en mängd olika kapaciteter från 0,5 L till 6 L.
  • Vakuumisolerad
  • Lättvikts rostfritt stål
  • Idealisk för förvaring eller transport
  • Lämplig för ultralåga och mycket höga temperaturer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 l