Läs mer
Day-Impex Vakuumisolerade Dewar-kolvar i rostfritt stål
Produktkod. 11713629
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11713629 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 11713629 Leverantör Day-Impex Leverantörsnummer 320001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6294.15 SEK
    4693.65 SEK / Paket med 1
    Save 1600.50 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Dilvac™ Vakuumisolerade kolvar är helt i rostfritt stål. De är lätta och kompakta i design och är lämpliga för applikationer med ultralåga eller mycket höga temperaturer. Finns i en mängd olika kapaciteter från 0,5 L till 6 L.
  • Vakuumisolerad
  • Lättvikts rostfritt stål
  • Idealisk för förvaring eller transport
  • Lämplig för ultralåga och mycket höga temperaturer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml