Läs mer
Day-Impex Vakuumisolerade Dewar-kolvar i rostfritt stål
Produktkod. 11783619
Produktkod. 11783619 Leverantör Day-Impex Leverantörsnummer 320003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7247.33 SEK
    5407.88 SEK / Paket med 1
    Save 1839.45 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 22-02-2027
Dilvac™ Vakuumisolerade kolvar är helt i rostfritt stål. De är lätta och kompakta i design och är lämpliga för applikationer med ultralåga eller mycket höga temperaturer. Finns i en mängd olika kapaciteter från 0,5 L till 6 L.
  • Vakuumisolerad
  • Lättvikts rostfritt stål
  • Idealisk för förvaring eller transport
  • Lämplig för ultralåga och mycket höga temperaturer