Läs mer
Memmert™ Vakuumugns termoshylla
Produktkod. 11741464 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
Modell 200
Modell 400
Modell 500
Material:
Aluminium
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11741464
Brand: Memmert™ VO29B00741
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Kalibreringscertifikat
För användning med (utrustning) Modell 200
Typ Hylla
För användning med (applikation) Individuellt övertemperaturskydd för varje hylla MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control)
Inkluderar Lokal temperaturavkänning (Pt100, 4-trådskrets)
Material Aluminium