Läs mer
Memmert™ Vakuumugns termoshylla
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
Modell 200
Modell 400
Modell 500
Material:
Aluminium
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Kalibreringscertifikat |
| För användning med (utrustning) | Modell 500 |
| Typ | Hylla |
| För användning med (applikation) | Individuellt övertemperaturskydd för varje hylla MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) |
| Inkluderar | Lokal temperaturavkänning (Pt100, 4-trådskrets) |
| Material | Rostfritt stål |