Läs mer
Memmert™ Vakuumugn VO
Produktkod. p-7237833 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
29 l
49 l
101 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15949406 29 l -
15906055 49 l Varje
15934962 101 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15949406 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer VO29
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för pulver- och granulattorkning, bestämning av vattenhalt för kvalitetssäkring, torkning av kulturer och probiotika, konservering och uttorkning av mat, torkning av elektroniska komponenter.
Kraftfull, skonsam och turbosnabb - dessa tre ord beskriver Memmert vakuumugn VO.
  • Modellstorlekar: 29, 49, 101
  • Temperaturjusteringsområde: +20 C°till +200°C
  • Vakuumjusteringsområden: 5 till 1100 mbar
  • 1 modellvariant: TwinDISPlAY (intuitiv kontroll)
  • AtmoCONTROl programvara på ett USB-minne för programmering, hantering och överföring av program via Ethernet-gränssnitt eller USB-port
  • Digital elektronisk tryckreglering för en hastighetsstyrd vakuumpump
  • Flernivåuppvärmning & Avkänning: intelligent direktuppvärmning via individuellt placerade termohyllor med separata sensorer garanterar korta uppvärmnings- och processtider
  • Tack vare den direkta kontakten mellan värmen och lasten sker praktiskt
    taget ingen värmeförlust, varje termohylla kan styras och kalibreras separat
  • Styrkretsar reagerar exakt på olika belastningar eller luftfuktighet och håller en konstant inställd temperatur under vakuumtorkning
  • Justerbara parametrar: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), vakuum, programtid, tidszoner
  • Enorm energibesparing tack vare steglös justerbar vakuumpump
I kombination med den varvtalsstyrda, kemiskt resistenta vakuumpumpen sparar VO-serien cirka 70 % energi vid rampdrift jämfört med en okontrollerad pump. Det ultimata vakuumet på upp till 2 mbar möjliggör en lång rad applikationer och tack vare behovsorienterad pumpstyrning och därmed optimerade spolprocesser får membranen en avsevärt ökad livslängd.
Specifikationer
Kammarmaterial Hermetiskt svetsad rostfri insida av extremt korrosionsbeständigt rostfritt stål, material 1.4404
Controllertyp TwinDISPlAY: adaptiv multifunktionell digital PID-mikroprocessorstyrenhet med 2 högupplösta TFT-färgskärmar
Kapacitet (metrisk) 29 l
Temperatur (metrisk) +20 °C (minst 5 °C över rumstemperatur) till +200 °C
Typ Vakuumugnar
Visa 2 högupplösta TFT-färgskärmar (TwinDISPlAY)
Material Stål, rostfritt
Max. Hyllbelastning 20 kg
Hamnar Ethernet-gränssnitt eller USB-port
Säkerhetsfunktioner AutoSAFETY: extra integrerat över- och undertemperaturskydd“ ASF” , automatiskt efter börvärde vid ett förinställt toleransområde, larm vid över- eller undertemperatur, värmen stängs av vid övertemperatur, kompressor vid undertemperatur
Hyllmaterial Aluminium, material 3.3547 (ASTM B209)
Timer Digital bakåträknare med måltidsinställning, justerbar från 1 minut till 99 dagar
Vakuumintervall 5 till 1 100 Mbar
Mått (D x B x H) Inredning 250 x 385 x 305 mm
Mått (L x B x H) 550 x 400 x 607 mm
Fraktvikt (metrisk) 76 kg
Vikt (metrisk) 55 kg
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz