Description
Uppnå maximala temperaturer på 220 °C (428 °F) med Thermo Scientific™ Vakuumugnar, samtidigt som de drar nytta av två kontrollkonfigurationer och displayalternativ. Dessa ugnar har oberoende vakuum- och reningsnålventiler. Strålande varmväggsvärmesystem optimerar enhetlighet och bevarar kammarutrymme för torkning, härdning, vakuuminbäddning och pläteringstillämpningar.
- 3 tum (7,6 cm) glasullsisolering förhindrar värmeförlust
- Silikondörrpackning och positiv spärrdörr bibehåller tätning vid alla vakuumnivåer
- Säkerhetssköld av polykarbonat skyddar dörrglasats
- Vakuumnivån visas på mätare från 0 till 30 tum Hg
- Vakuum- och luftledningar är korrosionsbeständiga rör av rostfritt stål för optimal kammarrenhet och långtidsprestanda
- Med två avtagbara staplande aluminiumhyllor
- lätt att rengöra invändig kammare av typ 304 rostfritt stål
- Pulverlackerad utsida av kraftigt stål för hållbarhet
- Frontmonterad trevägsventil för evakuering, avluftning och rening av inerta gaser (t.ex. kväve eller argon) med vakuumkopplingar på enhetens framsida
3 606 modeller
- Hydraulisk termostat temperaturkontroll± 1,5°C med en likformighet på± 5°C vid 100 C,°25 tum Hg
- Inbyggt övertemperaturskydd
- Toppmonterade oberoende evakuerings- och ventilerande vakuumarmatur
3608 modeller
- Hydraulisk termostat temperaturkontroll± 1,5°C med en likformighet på± 5°C vid 100 C,°25 tum Hg
- Inbyggt övertemperaturskydd
- Frontmonterad trevägsventil för evakuering, avluftning och rening av inerta gaser (t.ex. kväve eller argon) med vakuumkopplingar på enhetens framsida
Modell 3618P modeller
- Programmerbar mikroprocessorbaserad PID temperaturkontroll
- Reglerar till± 0,2°C med likformighet på± 2,4°C vid 100°C, 25 tum Hg
- Körs vid ett enda börvärde eller använder ett 24-stegsprogram med ramper och uppehåll
- 0,25 tum kompressionskopplingar på vänster sida, kräver 0,25 tum OD koppar eller rostfritt stålrör
- Frontmonterad trevägsventil för evakuering, avluftning och rening av inerta gaser (t.ex. kväve eller argon) med vakuumkopplingar på enhetens framsida
Beställningsinformation:
Digitala enheter i Torr och mikrons tillgängliga separat (måste vara fabriksinstallerade)
Kräver:
Vakuumkopplingar kräver 0,25 tum (0,6 cm) ID-slang.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 0,7 ku.ft. |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Beskrivning | 19,8 l (0,7 cu. ft.); 240 V; 600w; 2,5A; LED display |
| Kapacitet (metrisk) | 19,8 l |
| Temperatur (metrisk) | Omgivningstemperatur +10° till 220 °C |
| Typ | OTP |
| Visa | LED med 1 °C ökning |
| Material | Pulverlackerat kraftigt stål |
| Antal hyllor | 2 |
| Hyllmaterial | Aluminium |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.