Läs mer
Thermo Scientific™ Vakuumugnar
Produktkod. 15965652 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
19,8 l
65,1 l
Elektriska krav:
240 V 50/60 Hz
Visa:
Bimetall Therm med 5 °C-steg
LED med 1 °C ökning
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Elektriska krav Visa Förpackningsstorlek
15965652 65,1 l 240 V 50/60 Hz LED med 1 °C ökning -
15142129 19,8 l 240 V 50/60 Hz Bimetall Therm med 5 °C-steg Varje
15796443 19,8 l 240 V 50/60 Hz LED med 1 °C ökning -
15292295 65,1 l 240 V 50/60 Hz Bimetall Therm med 5 °C-steg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15965652 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 36186CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99864.32 SEK
    95781.74 SEK / Paket med 1
    Save 4082.58 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-02-2027
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Uppnå maximala temperaturer på 220 °C (428 °F) med denna flexibla ugn, samtidigt som du drar nytta av två kontrollkonfigurationer och visningsalternativ.
Uppnå maximala temperaturer på 220 °C (428 °F) med Thermo Scientific™ Vakuumugnar, samtidigt som de drar nytta av två kontrollkonfigurationer och displayalternativ. Dessa ugnar har oberoende vakuum- och reningsnålventiler. Strålande varmväggsvärmesystem optimerar enhetlighet och bevarar kammarutrymme för torkning, härdning, vakuuminbäddning och pläteringstillämpningar.
  • 3 tum (7,6 cm) glasullsisolering förhindrar värmeförlust
  • Silikondörrpackning och positiv spärrdörr bibehåller tätning vid alla vakuumnivåer
  • Säkerhetssköld av polykarbonat skyddar dörrglasats
  • Vakuumnivån visas på mätare från 0 till 30 tum Hg
  • Vakuum- och luftledningar är korrosionsbeständiga rör av rostfritt stål för optimal kammarrenhet och långtidsprestanda
  • Med två avtagbara staplande aluminiumhyllor
  • lätt att rengöra invändig kammare av typ 304 rostfritt stål
  • Pulverlackerad utsida av kraftigt stål för hållbarhet
  • Frontmonterad trevägsventil för evakuering, avluftning och rening av inerta gaser (t.ex. kväve eller argon) med vakuumkopplingar på enhetens framsida
3 606 modeller
  • Hydraulisk termostat temperaturkontroll± 1,5°C med en likformighet på± 5°C vid 100 C,°25 tum Hg
  • Inbyggt övertemperaturskydd
  • Toppmonterade oberoende evakuerings- och ventilerande vakuumarmatur
3608 modeller
  • Hydraulisk termostat temperaturkontroll± 1,5°C med en likformighet på± 5°C vid 100 C,°25 tum Hg
  • Inbyggt övertemperaturskydd
  • Frontmonterad trevägsventil för evakuering, avluftning och rening av inerta gaser (t.ex. kväve eller argon) med vakuumkopplingar på enhetens framsida
Modell 3618P modeller
  • Programmerbar mikroprocessorbaserad PID temperaturkontroll
  • Reglerar till± 0,2°C med likformighet på± 2,4°C vid 100°C, 25 tum Hg
  • Körs vid ett enda börvärde eller använder ett 24-stegsprogram med ramper och uppehåll
  • 0,25 tum kompressionskopplingar på vänster sida, kräver 0,25 tum OD koppar eller rostfritt stålrör
  • Frontmonterad trevägsventil för evakuering, avluftning och rening av inerta gaser (t.ex. kväve eller argon) med vakuumkopplingar på enhetens framsida
Beställningsinformation:
Digitala enheter i Torr och mikrons tillgängliga separat (måste vara fabriksinstallerade)
Kräver:
Vakuumkopplingar kräver 0,25 tum (0,6 cm) ID-slang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,3 ku.ft.
Kammarmaterial Rostfritt stål
Beskrivning 2,3 cu. fot (65,1 l); 240 V 1600w 6,7A; LED display
Kapacitet (metrisk) 65,1 l
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur +10° till 220 °C
Typ OTP
Visa LED med 1 °C ökning
Material Pulverlackerat kraftigt stål
Antal hyllor 2
Hyllmaterial Aluminium
Temperaturupplösning ±1,0 °C
Temperaturenhetlighet ±5,0 °C vid 100 °C 25 ft.Hg
Vakuumintervall 0 till 30 tum Hg
Mått (D x B x H) Inredning 20 x 14 x 14 tum (51 x 36 x 36 cm)
Mått (L x B x H) 25 x 25 x 22 tum (64 x 64 x 56 cm)
Längd (engelska) 25 tum
Längd (metrisk) 64 cm
Bredd (engelska) 25 tum
Bredd (engelska) Interiör 14 tum
Bredd (metrisk) 64 cm
Bredd (metrisk) Interiör 36 cm
Höjd (engelska) 22 tum
Höjd (engelska) Interiör 14 tum
Höjd (metrisk) 56 cm
Höjd (metrisk) interiör 36 cm
Depth (engelska) Interiör 51 cm
Djup (metrisk) interiör 51 cm
Fraktvikt (engelska) 295 lb.
Fraktvikt (metrisk) 134 kg
Elektriska krav 240 V 50/60 Hz
Spänning 240 V
Wattal 1600 w
Amperage 6,7 A
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.