Läs mer
Thermo Scientific™ Vakuumugnar
Produktkod. p-4530094 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
19.8 L
65.1 L
Elektriska krav:
240 V 50/60 Hz
Visa:
Bimetal Therm w/ 5°C increments
LED med 1 °C ökning
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15142129
Brand: Thermo Scientific™ 36081CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Uppnå maximala temperaturer på 220 °C (428 °F) med denna flexibla ugn, samtidigt som du drar nytta av två kontrollkonfigurationer och visningsalternativ.
Uppnå maximala temperaturer på 220 °C (428 °F) med Thermo Scientific™ Vakuumugnar, samtidigt som de drar nytta av två kontrollkonfigurationer och displayalternativ. Dessa ugnar har oberoende vakuum- och reningsnålventiler. Strålande varmväggsvärmesystem optimerar enhetlighet och bevarar kammarutrymme för torkning, härdning, vakuuminbäddning och pläteringstillämpningar.
  • 3 tum (7,6 cm) glasullsisolering förhindrar värmeförlust
  • Silikondörrpackning och positiv spärrdörr bibehåller tätning vid alla vakuumnivåer
  • Säkerhetssköld av polykarbonat skyddar dörrglasats
  • Vakuumnivån visas på mätare från 0 till 30 tum Hg
  • Vakuum- och luftledningar är korrosionsbeständiga rör av rostfritt stål för optimal kammarrenhet och långtidsprestanda
  • Med två avtagbara staplande aluminiumhyllor
  • lätt att rengöra invändig kammare av typ 304 rostfritt stål
  • Pulverlackerad utsida av kraftigt stål för hållbarhet
  • Frontmonterad trevägsventil för evakuering, avluftning och rening av inerta gaser (t.ex. kväve eller argon) med vakuumkopplingar på enhetens framsida
3 606 modeller
  • Hydraulisk termostat temperaturkontroll± 1,5°C med en likformighet på± 5°C vid 100 C,°25 tum Hg
  • Inbyggt övertemperaturskydd
  • Toppmonterade oberoende evakuerings- och ventilerande vakuumarmatur
3608 modeller
  • Hydraulisk termostat temperaturkontroll± 1,5°C med en likformighet på± 5°C vid 100 C,°25 tum Hg
  • Inbyggt övertemperaturskydd
  • Frontmonterad trevägsventil för evakuering, avluftning och rening av inerta gaser (t.ex. kväve eller argon) med vakuumkopplingar på enhetens framsida
Modell 3618P modeller
  • Programmerbar mikroprocessorbaserad PID temperaturkontroll
  • Reglerar till± 0,2°C med likformighet på± 2,4°C vid 100°C, 25 tum Hg
  • Körs vid ett enda börvärde eller använder ett 24-stegsprogram med ramper och uppehåll
  • 0,25 tum kompressionskopplingar på vänster sida, kräver 0,25 tum OD koppar eller rostfritt stålrör
  • Frontmonterad trevägsventil för evakuering, avluftning och rening av inerta gaser (t.ex. kväve eller argon) med vakuumkopplingar på enhetens framsida
Beställningsinformation:
Digitala enheter i Torr och mikrons tillgängliga separat (måste vara fabriksinstallerade)
Kräver:
Vakuumkopplingar kräver 0,25 tum (0,6 cm) ID-slang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0.7 cu.ft.
Kammarmaterial Stainless Steel
Beskrivning 0.7 cu. ft. (19.8L); 240V 600w 2.5A; Dial display
Kapacitet (metrisk) 19.8 L
Temperatur (metrisk) Ambient +10° to 220°C
Typ OTP
Visa Bimetal Therm w/ 5°C increments
Material Powder-coated Heavy-gauge Steel
Antal hyllor 2
Hyllmaterial Aluminum
Temperaturupplösning ±1.0°C
Temperaturenhetlighet ±6.0°C at 100°C 25 ft.Hg
Vakuumintervall 0 to 30 in.Hg
Mått (D x B x H) Inredning 12 x 10 x 10 in. (30 x 25 x 25 cm)
Mått (L x B x H) 16 x 19.8 x 16.25 in. (40 x 50 x 41 cm)
Längd (engelska) 16 in.
Längd (metrisk) 40 cm
Bredd (engelska) 19.8 in.
Bredd (engelska) Interiör 10 in.
Bredd (metrisk) 50 cm
Bredd (metrisk) Interiör 25 cm
Höjd (engelska) 16.25 in.
Höjd (engelska) Interiör 10 in.
Höjd (metrisk) 41 cm
Höjd (metrisk) interiör 25 cm
Depth (engelska) Interiör 12 in.
Djup (metrisk) interiör 30 cm
Fraktvikt (engelska) 130 lb.
Fraktvikt (metrisk) 59 kg
Elektriska krav 240 V 50/60 Hz
Spänning 240 V
Wattal 600 w
Amperage 2.5 A
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.