Läs mer
Welch Ilmvac™ Vakuumpump Mpc 110E membran Kemiskt resistent
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Flödeshastighet:
20 l/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Vakuumpump, Mpc 110E membran kemiskt resistent, 90-260V 50/60Hz 235mm x 140mm x 277mm 20L/min flödeshastighet,< 50 mbar ultimat vakuum
90-260V 50/60Hz 235mm x 140mm x 277mm 20L/min flödeshastighet,< 50 mbar ultimat vakuum
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 50 Mbar |
| Flödeshastighet | 20 l/min |
| Pumptyp | Vakuumpump |