Läs mer
Welch Ilmvac™ Vakuumpump olja
Produktkod. 10777544 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 l
18,9 l
20 l
Förpackningsstorlek:
20 L
5 L
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10777544 5 l 5 L
12790428 18,9 l Varje
10420853 20 l 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10777544 Leverantör Welch Ilmvac™ Leverantörsnummer 80012001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En- och tvåstegs lamellpump. Fisherbrand™ Vakuumpumpolja designad för användning med sortimentet av Fisherbrand tvåstegs lamellpumpar och med de flesta andra en- och tvåstegs lamellpumpar.
Generisk mineralolja för användning i de flesta en- och tvåstegs lamellpumpar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vakuumpump olja
För användning med (applikation) För allmänt bruk i lamellpumpar
Tryck 10 -5 mabr ångtryck
Viskositet 118 cSt viskositet vid 40 °C
Volym (metrisk) 5 l