Läs mer
Fisherbrand™ Vakuumpump olja
Produktkod. 12901151 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12901151 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 12901151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.11 SEK
    251.40 SEK / 1 L
    Save 106.71 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En- och tvåstegs lamellpump. Fisherbrand™ Vakuumpumpolja designad för användning med sortimentet av Fisherbrand tvåstegs lamellpumpar och med de flesta andra en- och tvåstegs lamellpumpar.
Generisk mineralolja för användning i de flesta en- och tvåstegs lamellpumpar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Syntetisk vakuumpumpolja
För användning med (applikation) För allmänt bruk i lamellpumpar
För användning med (utrustning) Roterande lamellpumpar
Tryck 10 -5 mabr ångtryck
Viskositet 118 cSt viskositet vid 40 °C
Volym (engelska) 33,81 oz.
Volym (metrisk) 1 l