Läs mer
Welch Ilmvac™ Vakuumpump olja
Produktkod. 10420853 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 l
18,9 l
20 l
Förpackningsstorlek:
20 L
5 L
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10420853 20 l 20 L
12790428 18,9 l Varje
10777544 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10420853 Leverantör Welch Ilmvac™ Leverantörsnummer 800124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3575.00 SEK
    3295.60 SEK / 20 L
    Save 279.40 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
En- och tvåstegs lamellpump. Fisherbrand™ Vakuumpumpolja designad för användning med sortimentet av Fisherbrand tvåstegs lamellpumpar och med de flesta andra en- och tvåstegs lamellpumpar.
  • Generisk mineralolja
  • Används i de flesta en- och tvåstegs lamellpumpar
  • 20L fat
  • Densitet: 0,888 g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vakuumpump olja
Tryck 10 - 5 mbar
Viskositet 118 cSt viskositet vid 40 °C
Volym (metrisk) 20 l