Läs mer
Fisherbrand™ Vakuumpump med kablar i Storbritannien, USA och Schuko
Produktkod. 12911151 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pumptyp:
Vakuumpump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pumptyp Förpackningsstorlek
12911151 Vakuumpump Varje
1 options
Produktkod. 12911151
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tyst i drift med mycket låga vibrationer. Fisherbrand™-vakuumpumpen är designad för allmänt bruk i laboratorietillämpningar som endast kräver grovvakuum eller måttligt tryck.
  • Kompakt filtreringspump som behöver litet utrymme
  • Ekonomisk att köpa och använda
  • Tystgående oljefri pump
  • Lätt och mycket bärbar
  • DN 6/8 slangmunstycke för vakuumfiltrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 100 mbar
Elektriska krav 90/260 V 50/60 Hz med Schuko UK och US strömkablar
Mått (L x B x H) 14,4 x 12,7 x 19,6 cm (5,6 x 5 x 7,7 tum)
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 2.3 kg
Pumptyp Vakuumpump
Luftförskjutning 15 l/min.
Användningsområden Aspiration
Maximalt tryck 2,5 bar
För användning med (utrustning) Schuko, Storbritannien och USA vakuumkablar