Läs mer
BUCHI Vakuumpump V-600 för Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator för flera bänkskivor Rotavapors
Handla allt Buchi ProdukterBeskrivning
- Kemiskt resistent 3-stegs membranpump
- Tyst och ekonomisk drift
- Optimalt lämpad för att arbeta med R-220 Pro, flera Rotavapors eller SyncorePlus Parallell Evaporation
- 1,5 mbar slutvakuum
- 3,1 m3/h vakuumkapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 1,5 mbar |
| Kontrollera | I-300 Pro-gränssnitt |
| Inkluderar | V-600 vakuumpump |
| Mått (L x B x H) | 332 x 330 x 291 mm |
| Modell | V-600 |
| Bullernivå | 40 till 64 dBA |
| Flödeshastighet | 3,1 m³ /h |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Pumptyp | Vakuumsystem |
| Kapslingsklassificering | IP20 |
| Visa mer |
CE, CSA, CUS