Läs mer
Fisherbrand™ Vakuumregulator med mätare
Produktkod. 15549632 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
med DN8 slangmunstycke för 8mm ID vakuumslang
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15549632 med DN8 slangmunstycke för 8mm ID vakuumslang Varje
1 options
Produktkod. 15549632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2923.24 SEK
    2610.61 SEK / Paket med 1
    Save 312.63 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med Fisherbrand Kemiska membranvakuumpumpar. Fisherbrand™ Vakuumregulatorer har en regulatorventil för intag som tillåter justering av det slutliga trycket.
  • Med DN8 slangmunstycke för 8mm ID vakuumslang
  • Regulatorventil för intag tillåter justering av sluttrycket
  • Mätaren visar vakuumnivån
  • Luftregulatorventil monterad direkt på pumpen
  • För kemisk belastning membranvakuumpump Kat. nr 10287097
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För Fisherbrand Kemisk membranvakuumpump, kat. nr 10287097
Inkluderar med DN8 slangmunstycke för 8mm ID vakuumslang
Produkttyp Modell DBR-B Vakuumregulator med mätklocka