Läs mer
Borer Chemie™ glisseal N
Produktkod. 17780437
Change view
Kvantitet:
10 x 30 g
Produktkod. Kvantitet
17780437 10 x 30 g
1 options
Produktkod. 17780437 Leverantör Borer Chemie™ Leverantörsnummer 514200.00CA30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2501.39 SEK
    1857.45 SEK / Paket med 10
    Save 643.94 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Vakuumbeständigt, silikonfritt laboratoriefett för tätning och smörjning av fasta och roterande slipfogar av glas samt för smörjning av kopplingar av plast och metaller. glisseal N motstår ett brett temperaturområde och droppar inte.
  • Fri från silikon
  • Vakuumresistent
  • I praktiska rör
  • Mycket ekonomiskt, applicera endast mycket tunt
  • Utmärkt temperaturstabilitet -40 °C till +200 °C
  • Jämn konsistens, ingen dropppunkt
  • Resistent mot de flesta syror, baser och gaser
  • Teknisk support från tillverkaren
Specifikationer
Produkttyp Paraffinbaserat smörjmedel
Formatera Pasta
För användning med (applikation) För tillämpningar under normala förhållanden och under vakuum
Färg Genomskinlig
Förpackning Låda med 10 tuber à 30 g
Kvantitet 10 x 30 g
Vikt (engelska) 10,5 oz.
Vikt (metrisk) 300 g