Läs mer
Witeg™ Vakuumsäkerhetsflaska
Produktkod. 11887730
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11887730 500 mL
1 options
Produktkod. 11887730 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 5 663 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3799.08 SEK
    2986.33 SEK / Paket med 1
    Save 812.75 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Specifikationer
Stängningsmaterial PTFE
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderar Stoppkran, ventil, tryckmätare