Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Vakuumstoppkranar, 1-vägs, parallella
Produktkod. 10101811
Pluggborrning:
2.5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10101811
Brand: Lenz Laborglasintrumente 02942408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enl. till DIN 12545 och utöver DIN-standard
  • Med parallella sidoarmar och ihålig glasplugg
  • Material: borosilikatglas 3.3
  • Läckagetal enl. enligt DIN 12540-1
Specifikationer
Pluggborrning 8 mm
Material Borosilikatglas (3.3)