Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Vakuumstoppkranar, 1-vägs, parallella
Pluggborrning:
2.5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. till DIN 12545 och utöver DIN-standard
- Med parallella sidoarmar och ihålig glasplugg
- Material: borosilikatglas 3.3
- Läckagetal enl. enligt DIN 12540-1
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 2.5 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |