Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Vakuumstoppkranar, 1-vägs, parallella
Click to view available options
Pluggborrning:
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
Varje
Description
- Enl. till DIN 12545 och utöver DIN-standard
- Med parallella sidoarmar och ihålig glasplugg
- Material: borosilikatglas 3.3
- Läckagetal enl. enligt DIN 12540-1
Spécification
Spécification
| Pluggborrning | 4 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu