Läs mer
Fisherbrand™ Vakuumsystem
Produktkod. 15168886 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pumptyp:
Vakuumsystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pumptyp Förpackningsstorlek
15168886 Vakuumsystem Varje
1 options
Produktkod. 15168886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31812.37 SEK
    27868.45 SEK / Paket med 1
    Save 3943.92 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemikalietålig oljefri membranpump avsedd för Kemikalietåliga laboratorietillämpningar. Fisherbrand™-vakuumsystem är avsett för indunstning och destillation i kombination med rotationsindunstare och geltorkar.
  • Perfekt för indunstning och destillation i kombination med rotationsindunstare och geltorkar
  • Torrgående membranpump och alla komponenter som kommer i kontakt med ångor är kemikaliebeständiga även mot sura, basiska och organiska lösningsmedel
  • Pumphuvuden är gjorda av PTFE med kolfiberförstärkning för att hantera korrosiva och aggressiva ångor utan skador
  • Pumpkammare är hermetiskt separerade från drivutrymmet, vilket säkerställer förlängd livslängd för mekaniska delar
  • Pumpar använder PFTE-membran som är sammanfogade med ett starkt, icke fuktat underlag och PEEK-ventiler, som är kemikaliebeständiga och slitstarka jämfört med elastomerventiler
  • Gasballastventil hjälper till att bevara pumpens prestanda vid arbete med kondenserbara ångor
  • Tillägg av digital vakuummätare och manuell regulator tillåter användaren att justera till vakuumnivån som krävs för deras tillämpning
  • Inloppsseparator skyddar pumpen för inträngning av vätskor och partiklar och avgasemissionskondensor skyddar labluftkvaliteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 8 mbar
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz motor med Schuko och UK strömkablar
Mått (L x B x H) 36,0 x 31,0 x 44,5 cm (14,1 x 12 x 17,5 tum)
Vikt (engelska) 25.4 lb.
Vikt (metrisk) 11.6 kg
Pumptyp Vakuumsystem
Luftförskjutning 16 l/min.
Användningsområden Rotationsindunstare, Geltork, Vakuumugn
Maximalt tryck <8 mbar